(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922540-1G
OR922540-250MG
APOSOR922540-1GEA
864
EUR
APOSOR922540-1G
APOSOR922540-250MG
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06658436 CAS Number: 62869-42-5 |