Stampa…
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922539-1G OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA 123 EUR
APOSOR922539-1G APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Peso molecolare: 215,289 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16497040
CAS Number: 208046-23-5