Stampa…
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR922475-10G OR922475-1G OR922475-5G
APOSOR922475-10GEA 1040 EUR
APOSOR922475-10G APOSOR922475-1G APOSOR922475-5G
1-tert-Butylazetidin-3-amine
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565786
CAS Number: 18713-70-7