N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₂₁NO₄ Punto di fusione: 101…105 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00800584 CAS Number: 90731-57-0 |