Stampa…
2-Hydroxy-N-methylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methylsalicylamide
OR922451-1G OR922451-5G
APOSOR922451-1GEA 105 EUR
APOSOR922451-1G APOSOR922451-5G
2-Hydroxy-N-methylbenzamide 95%
2-Hydroxy-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045757
CAS Number: 1862-88-0