Stampa…
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922408-1G OR922408-250MG
APOSOR922408-1GEA 807 EUR
APOSOR922408-1G APOSOR922408-250MG
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-aminopyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13174840
CAS Number: 77817-12-0