Stampa…
2-Amino-2-methylpropane hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylpropan-2-amine hydrochloride
OR922309-1G OR922309-5G
APOSOR922309-1GEA 52.4 EUR
APOSOR922309-1G APOSOR922309-5G
2-Amino-2-methylpropane hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropane hydrochloride
Formula: ClH·C₄H₁₁N
Peso molecolare: 109,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042027
CAS Number: 10017-37-5