5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9223-1G
OR9223-250MG
APOSOR9223-1GEA
176
EUR
APOSOR9223-1G
APOSOR9223-250MG
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ Peso molecolare: 202.206 g/mol Punto di fusione: 145…147.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00447900 CAS Number: 64354-50-3 |