Stampa…
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922295-1G OR922295-250MG
APOSOR922295-1GEA 177 EUR
APOSOR922295-1G APOSOR922295-250MG
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,618 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828645
CAS Number: 1011711-52-6