Stampa…
2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922240-1G OR922240-250MG
APOSOR922240-1GEA 807 EUR
APOSOR922240-1G APOSOR922240-250MG
2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid 95%
2-Cyclohexyl-2-oxoacetic acid
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318468
CAS Number: 4354-49-8