Stampa…
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922175-250MG OR922175-1G OR922175-5G
APOSOR922175-250MGEA 132 EUR
APOSOR922175-250MG APOSOR922175-1G APOSOR922175-5G
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
4-(Bromomethyl)benzamide
Formula: C₈H₈BrNO
Peso molecolare: 214,059 g/mol
Punto di fusione: 181 … 182 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09743698
CAS Number: 58914-40-2