Stampa…
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922146-100MG OR922146-250MG
APOSOR922146-100MGEA 98.9 EUR
APOSOR922146-100MG APOSOR922146-250MG
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formula: C₇H₁₂N₂O
Peso molecolare: 140,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13180578
CAS Number: 1147422-92-1