Stampa…
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922142-1G OR922142-250MG
APOSOR922142-1GEA 198 EUR
APOSOR922142-1G APOSOR922142-250MG
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506124
CAS Number: 24334-19-8