Stampa…
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
OR922129-1G OR922129-500MG
APOSOR922129-1GEA 1040 EUR
APOSOR922129-1G APOSOR922129-500MG
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977227
CAS Number: 935668-82-9