Stampa…
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thieno[2,3-b]pyrazin-7-amine
OR9221-1G OR9221-250MG
APOSOR9221-1GEA 376 EUR
APOSOR9221-1G APOSOR9221-250MG
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine 95%
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine
Formula: C₆H₅N₃S
Peso molecolare: 151,189 g/mol
Punto di fusione: 87,5…89.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271970
CAS Number: 59944-75-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III