Stampa…
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922083-1G OR922083-250MG
APOSOR922083-1GEA 437 EUR
APOSOR922083-1G APOSOR922083-250MG
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Peso molecolare: 164,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102302
CAS Number: 500896-58-2