Stampa…
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922045-1G OR922045-5G
APOSOR922045-1GEA 133 EUR
APOSOR922045-1G APOSOR922045-5G
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formula: C₁₃H₁₇N
Peso molecolare: 187,281 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09030042
CAS Number: 32018-56-7