Stampa…
Boc-DL-Cha-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922005-10G OR922005-25G OR922005-5G
APOSOR922005-10GEA 183 EUR
APOSOR922005-10G APOSOR922005-25G APOSOR922005-5G
Boc-DL-Cha-OH
Boc-DL-Cha-OH
Formula: C₁₄H₂₅NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095514
CAS Number: 144186-13-0