Stampa…
(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2S)-2-Ethylpiperazine, (S)-2-Ethylpiperazine
OR921986-1G OR921986-250MG
APOSOR921986-1GEA 807 EUR
APOSOR921986-1G APOSOR921986-250MG
(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
(S)-2-Ethyl-piperazine
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07373041
CAS Number: 207284-20-6