Stampa…
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921955-1G OR921955-250MG
APOSOR921955-1GEA 400 EUR
APOSOR921955-1G APOSOR921955-250MG
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07643179
CAS Number: 876710-73-5