Stampa…
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921939-1G OR921939-250MG
APOSOR921939-1GEA 632 EUR
APOSOR921939-1G APOSOR921939-250MG
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738479
CAS Number: 885271-60-3