Stampa…
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitropicolinaldehyde
OR921887-1G OR921887-5G
APOSOR921887-1GEA 156 EUR
APOSOR921887-1G APOSOR921887-5G
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde 95%
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde
Formula: C₆H₄N₂O₃
Peso molecolare: 152,108 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368185
CAS Number: 35969-75-6