Stampa…
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzyl 4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
OR9218-250MG OR9218-1G OR9218-50MG OR9218-100MG OR9218-2.5G
APOSOR9218-250MGEA 304 EUR
APOSOR9218-250MG APOSOR9218-1G APOSOR9218-50MG APOSOR9218-100MG APOSOR9218-2.5G
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 262,347 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271878
CAS Number: 876316-35-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III