Stampa…
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR921793-1G OR921793-250MG
APOSOR921793-1GEA 727 EUR
APOSOR921793-1G APOSOR921793-250MG
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formula: C₆H₁₂N₂·2BrH
Peso molecolare: 273,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195528
CAS Number: 125224-64-8