Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921792-1G OR921792-250MG
APOSOR921792-1GEA 735 EUR
APOSOR921792-1G APOSOR921792-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₃ClO
Peso molecolare: 184,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11916079
CAS Number: 1176587-58-8