Stampa…
5-Cyanonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 205 EUR
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
Peso molecolare: 148,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367904
CAS Number: 887579-62-6