Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921769-1G OR921769-250MG
APOSOR921769-1GEA 844 EUR
APOSOR921769-1G APOSOR921769-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Peso molecolare: 143,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19221668
CAS Number: 25957-69-1