Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921754-1G
OR921754-250MG
APOSOR921754-1GEA
666
EUR
APOSOR921754-1G
APOSOR921754-250MG
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride
Formula:
C₆H₁₁NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18381078 CAS Number: 876505-26-9 |