Stampa…
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR921697-1G OR921697-250MG
APOSOR921697-1GEA 800 EUR
APOSOR921697-1G APOSOR921697-250MG
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride
Formula: C₄H₅BrN₂S·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22689362
CAS Number: 1414958-88-5