Stampa…
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chlorocyclobutanecarboxylic acid
OR921690-10G OR921690-1G OR921690-5G
APOSOR921690-10GEA 1710 EUR
APOSOR921690-10G APOSOR921690-1G APOSOR921690-5G
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₅H₇ClO₂
Peso molecolare: 134,561 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366750
CAS Number: 35207-71-7