tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 4-Aminobutanoate
Formula:
C₈H₁₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09923510 CAS Number: 50479-22-6 UN: 1759 ADR: 8,III |