Methyl 5-(methylamino)nicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921634-1G
OR921634-250MG
APOSOR921634-1GEA
633
EUR
APOSOR921634-1G
APOSOR921634-250MG
Methyl 5-(methylamino)nicotinate 95%
Methyl 5-(methylamino)nicotinate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 166,177 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18256217 CAS Number: 91702-86-2 |