Stampa…
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921633-25G OR921633-5G
APOSOR921633-25GEA 179 EUR
APOSOR921633-25G APOSOR921633-5G
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formula: C₈H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06213260
CAS Number: 771579-27-2