Stampa…
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR921631-1G OR921631-5G
APOSOR921631-1GEA 590 EUR
APOSOR921631-1G APOSOR921631-5G
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016067
CAS Number: 17258-26-3