2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921599-100MG
OR921599-1G
OR921599-250MG
APOSOR921599-100MGEA
409
EUR
APOSOR921599-100MG
APOSOR921599-1G
APOSOR921599-250MG
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula:
C₇H₅BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06738911 CAS Number: 885272-38-8 |