Stampa…
3-(Ethylamino)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921595-10G OR921595-1G OR921595-5G
APOSOR921595-10GEA 757 EUR
APOSOR921595-10G APOSOR921595-1G APOSOR921595-5G
3-(Ethylamino)phenol 95%
3-(Ethylamino)phenol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059617
CAS Number: 621-31-8