Stampa…
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921539-1G OR921539-250MG OR921539-5G
APOSOR921539-1GEA 90.2 EUR
APOSOR921539-1G APOSOR921539-250MG APOSOR921539-5G
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 172,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26935425
CAS Number: 1671-08-5