1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921537-1G
OR921537-250MG
APOSOR921537-1GEA
142
EUR
APOSOR921537-1G
APOSOR921537-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile
Formula:
C₈H₅N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12963980 CAS Number: 1196151-62-8 |