2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921490-1G
OR921490-250MG
APOSOR921490-1GEA
172
EUR
APOSOR921490-1G
APOSOR921490-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
2-Bromo-5-methoxypyrimidine
Formula:
C₅H₅BrN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12025462 CAS Number: 1209459-99-3 |