Stampa…
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR921460-100MG OR921460-1G OR921460-250MG
APOSOR921460-100MGEA 430 EUR
APOSOR921460-100MG APOSOR921460-1G APOSOR921460-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
Peso molecolare: 367,438 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226813
CAS Number: 1310680-47-7