Stampa…
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921459-1G OR921459-500MG
APOSOR921459-1GEA 524 EUR
APOSOR921459-1G APOSOR921459-500MG
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂O·ClH
Peso molecolare: 178,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28891479
CAS Number: 566159-08-8