Stampa…
3-Chloro-7-nitro-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921456-1G OR921456-5G
APOSOR921456-1GEA 219 EUR
APOSOR921456-1G APOSOR921456-5G
3-Chloro-7-nitro-1H-indazole 95%
3-Chloro-7-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 197,579 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976299
CAS Number: 74209-33-9