Stampa…
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR921438-1G OR921438-250MG
APOSOR921438-1GEA 580 EUR
APOSOR921438-1G APOSOR921438-250MG
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845683
CAS Number: 203186-96-3