Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR921392-100MG OR921392-1G OR921392-250MG
APOSOR921392-100MGEA 147 EUR
APOSOR921392-100MG APOSOR921392-1G APOSOR921392-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234763
CAS Number: 13623-84-2