Stampa…
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921355-25G OR921355-5G OR921355-100G
APOSOR921355-25GEA 328 EUR
APOSOR921355-25G APOSOR921355-5G APOSOR921355-100G
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol
Formula: C₅H₉Cl₃O
Peso molecolare: 191,483 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087386
CAS Number: 813-99-0