Stampa…
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921330-100G OR921330-25G OR921330-5G
APOSOR921330-100GEA 527 EUR
APOSOR921330-100G APOSOR921330-25G APOSOR921330-5G
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22987586
CAS Number: 1187595-85-2