Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₃NO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20685906 CAS Number: 109837-32-3 |