Stampa…
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-Hydroxycyclohexanecarboxylate
OR921319-1G OR921319-5G
APOSOR921319-1GEA 219 EUR
APOSOR921319-1G APOSOR921319-5G
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975826
CAS Number: 37722-82-0