Stampa…
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921317-1G OR921317-250MG
APOSOR921317-1GEA 411 EUR
APOSOR921317-1G APOSOR921317-250MG
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol
Formula: C₄H₄BrNOS
Peso molecolare: 194,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09746337
CAS Number: 204513-31-5