Stampa…
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921315-1G OR921315-250MG
APOSOR921315-1GEA 292 EUR
APOSOR921315-1G APOSOR921315-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Peso molecolare: 143,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18380871
CAS Number: 1260385-57-6